Få mere at vide
Halofuginon hydrobromid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320704
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30320704 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320704 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14059280
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Halofuginone Hydrobromide
CAS 64924-67-0
Analyt- eller komponentnavne Halofuginone Hydrobromide
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C16 H17 Br Cl N3 O3 . Br H
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C16H17BrClN3O3.BrH/c17-11-6-13-10(5-12(11)18)16(24)21(8-20-13)7-9(22)4-14-15(23)2-1-3-19-14;/h5-6,8,14-15,19,23H,1-4,7H2;1H/t14-,15+;/m0./s1
SMIL Br.O[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(=O)CN2C=Nc3cc(Br)c(Cl)cc3C2=O
IUPAC navn 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2S,3R)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl]quinazolin-4-one; hydrobromid
Molekylvægt (g/mol) 495.59
Mængde 10 mg
Formel vægt 492,9403 g/mol