Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til GC-miljøanalyser |
| Inkluderer | Dichlormethan (795 ng/ml), trichlormethan (75 ng/ml), 1,1,1-trichlorethan (67 ng/ml), tetrachlormethan (80 ng/ml), trichlorethan (73 ng/ml), bromdichlormethan/chlormethan/2 mL 2 dichlormethan (100 ng/ml), ng/ml), tetrachlorethen (81 ng/ml), tribrommethan (145 ng/ml) |
| Volumen (metrisk) | 1 ml |
| Produkttype | Haloform testblanding i n-pentan |