Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Haloform testblanding i methanol
Artikelnummer. 10554542 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10554542 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10554542 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 722371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 DKK
    562.16 DKK / 1ml
    Spare 47.84 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til Headspace-analyser, til GC-miljøanalyser
Inkluderer Dichlormethan (795μ g/ml), trichlormethan (75μ g/ml), 1,1,1-trichlorethan (67μ g/ml), tetrachlormethan (80μ g/ml), trichlorethen (73μ g/ml), bromdichlormethan (100μ g/ml), dibromchlormethan (122μ g/ml), tetrachlorethen (81μ g/ml), tribrommethan (145μ g/ml)
Volumen (metrisk) 1 ml
Produkttype Haloform testblanding i methanol