Få mere at vide
Halofantrine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30052584
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052584 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052584 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0433.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Halofantrine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Halofantrine N-Oxide
CAS 1348409-88-0
Analyt- eller komponentnavne Halofantrine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H30 Cl2 F3 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Halofantrine N-Oxide, 9-Phenanthrenemethanol, 1,3-dichloro-alpha-[2-(dibutyloxidoamino)ethyl]-6-(trifluoromethyl)-
InChI formel InChI=1S/C26H30Cl2F3NO2/c1-3-5-10-32(34,11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3
SMIL CCCC[N+]([O-])(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F
IUPAC navn N-butyl-N-[3-[1,3-dichloro-6-(trifluoromethyl)phenanthren-9-yl]-3-hydroxypropyl]butan-1-amine oxide
Molekylvægt (g/mol) 516.42
Mængde 25 mg
Formel vægt 515.1606 g/mol