Få mere at vide
Halofantrine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Halofantrine hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H30Cl2F3NO.ClH/c1-3-5-10-32(11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23;/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 535.1423 |