Få mere at vide
Halofantrine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30049619
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049619 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049619 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0433.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Halofantrine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Halofantrine hydrochloride
CAS 36167-63-2
Analyt- eller komponentnavne Halofantrine hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H30 Cl2 F3 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Halofantrine Hydrochloride, 9-[3-(Dibutylamino)-1-hydroxypropyl]-1,3-dichloro-6-(trifluoromethyl)phenanthrene hydrochloride, Halofantrine hydrochloride, SKF 102886, WR 171669, 1,3-Dichloro-alpha-[2-(dibutylamino)ethyl]-6-(trifluoromethyl)-9-phenanthrenemethanol hydrochloride, (+/-)-Halofantrine hydrochloride, SKF-102886-A
InChI formel InChI=1S/C26H30Cl2F3NO.ClH/c1-3-5-10-32(11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23;/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCCCN(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-(dibutylamino)-1-[1,3-dichloro-6-(trifluoromethyl)phenanthren-9-yl]propan-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 536.88
Mængde 100 mg
Formel vægt 535.1423 g/mol