Få mere at vide
Halobetasol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ulobetasol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClF2O4/c1-11-6-13-14-8-16(24)15-7-12(26)4-5-19(15,2)21(14,25)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-23/h4-5,7,11,13-14,16-17,27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vægt | 428.1566 |