Få mere at vide
Halobetasol Propionate, Mikromol™
Beskrivelse
Halobetasol Propionate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Halobetasol Propionate |
| CAS | 66852-54-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Halobetasol Propionate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H31 Cl F2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | BMY 30056, CGP 14458, Halobetasol propionate, Miracorten, Ulobetasol propionate, Ultravate, (6alpha,11beta,16beta)-21-Chloro-6,9-difluoro-11-hydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)-pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31ClF2O5/c1-5-21(32)33-25(20(31)12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15-,16-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMIL | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-chloroacetyl)-6,9-difluoro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate |
| Vis mere |