Få mere at vide
Haloeddikesyreblanding 540 1000 μg/ml i methyltert butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313278
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313278 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313278 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000540MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-11-8, 79-43-6, 76-03-9
Analyt- eller komponentnavne Chloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Chloroacetic acid 1000 μg/mL∣Dichloroacetic acid 1000 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 1000 μg/mL