Få mere at vide
CleanSpace™ HALO Power System
Artikelnummer. 15900102 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Strøm enhed
Artikelnummer.
15900102 Strøm enhed
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15900102 Leverandør CleanSpace™ Leverandørnr. CS3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12849.23 DKK
    7979.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 4869.97 DKK
    37% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Batteridrevet luftrensende åndedrætsværn med positivt tryk med IP-klassificering 66. Velegnet til sundhedspleje, laboratorie-, farmaceutiske og nødberedskab. Beskyttelse i applikationer med partikelformige forurenende stoffer og biofarer samt tungtvands- og dekontamineringsprocedurer.
  • IP-rating 66– modstandsdygtig over for støv og væskeindtrængning
  • Velegnet til dekontamineringsprocedurer
  • Letvægts (350g), kompakt og behagelig
  • Lang driftstid: op til 9 timer og hurtig batteriopladning:< 2 timer
  • AirSensit™ System til masketrykkontrol og åndefølsom luftstrøm
  • Et-knap-system og standby og auto-start/stop-tilstand for hurtig af- og påtagning
  • Let at bruge støttesele
  • Højdekompenseret filterblokeret registrering
  • Nem og præcis kontrol af flowkapacitet
Tekniske data
Produkttype PAPR-samling, ingen hovedtop
Model- CS3000
Maske sælges separat