Beskrivelse
- Hvidt (klart) soda-lime glas
- Hydrolytisk klasse 3
- Anbefal at bruge rutsjebaner med slebne kanter for at reducere risikoen for skader
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Bredde (metrisk) | 26 mm |
| nr. pr. pakke | 2,500/Pk. |
| Kanter | Jord |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Farve | Hvid, Klar |
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 8037-1 |
| Dimensioner (L x B) | 76 x 26 mm |