Få mere at vide
Sonics & Materials Half Wave Extender Prober
Diameter (metrisk) spids:
13 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Skru ind i gevindende endeprober med identisk diameter i stedet for den udskiftelige spids
- Fremstillet af titanlegering, Ti-6Al-4V
- Brug en fast forlænger, ikke en med en udskiftelig spids, når du behandler prøver, der indeholder organiske opløsningsmidler eller væsker med lav overfladespænding
- Tilgængelig på specialbestilling med gevind ender for at acceptere udskiftelige spidser
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Forlænger med udskiftelig spids |
| Diameter (engelsk) Tip | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) spids | 13 mm |
| Materiale | Titanium legering |
| Til brug med (udstyr) | Gevindende sonde |