Få mere at vide
Gilac™ Halv størrelse dejbeholder
Artikelnummer. 17958811
Skift visning
Volumen (metrisk):
9 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17958811 9 l
1 options
Artikelnummer. 17958811 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G179451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.35 DKK
    80.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.77 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Halv størrelse dejbeholder er nem at rengøre med flad bund.
  • 400 x 300 dejopbevaringsbeholder.
  • Stables med og uden låg, kan stables i stor højde
  • Nem at rengøre flad bund.
Tekniske data
Produkttype Dejbeholder
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) 400 x 300 x 100 mm
Volumen (engelsk) 2,4 gal.
Volumen (metrisk) 9 l