Få mere at vide
Miele™ Half Segment Insert
Artikelnummer. 13102290 Shop alle Miele produkter
Dybde (metrisk):
445 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13102290
Brand: Miele™ 3830430
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Produkttype Insert, Half
Til brug med (udstyr) 105 Watch glasses, 50 – 60mm diameter, 36 supports, for upper basket, lower basket
Dybde (metrisk) 445 mm
Højde (metrisk) 35 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Mængde 1 Each