Få mere at vide
CleanSpace™ Halvmaskeadapter
Artikelnummer. 15950052 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15950052 PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033 Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15950052 Leverandør CleanSpace™ Leverandørnr. PAF0025
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Halvmaskeadapter er udstyret til fronten af masken for at muliggøre kvantitativ pasformstest.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace™ Åndedrætsværn: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Bruges sammen med CleanSpace™ Kun halvmasker
  • Hurtig og nem at installere
  • Passer til TSI PortaCount udstyr
  • Let at vaske og hurtigttørrende
Tekniske data
Produkttype Halvmaskeadapter
Til brug med (applikation) Kvantitativ tilpasningstest
Til brug med (udstyr) PAF-1010, PAF-0027, PAF-0033
Model- PAF-0025