Få mere at vide
CleanSpace™ PAPR halvmaske
Shop alle CleanSpace Technology produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kompatibel med ALLE ™CleanSpace PAPR strømenheder
- Brugt med den revolutionerende CleanSpace ™PAPR: let, ingen slanger eller bælter
- Fås i 3 størrelser for at lette en sikker forsegling og en behagelig pasform
- Materialer: Blød silikonepude, nylonclips og polycarbonat (udåndingsventil)
- Nem fjernelse for rengøring
- Gennemsigtig og letter kommunikationen
- Klipses hurtigt på kraftenhederne og klippes nemt af for rengøring
- Blød silikone, der let former sig efter ansigtet og ikke forårsager allergisk dermatitis
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AS/NZS1716: 2012 |
| Certificeringer (EN) | EN 12942 |
| Produkttype | PAPR halvmaske |
| Størrelse | Lille |
| Ansigtsstykke/hovedtopmodel | Kun PAPR halvmaske |
| Til brug med (applikation) | Minedrift, svejsning, fremstilling, smeltning, byggeri, genbrugsanlæg, beredskabstjenester, landbrug, forarbejdningsanlæg, slibning |
| Til brug med (udstyr) | PAF-1034, PAF-2034 |
| IP-vurdering | IP66/67 |
| Model- | PAF-0033 |
| Opbevaringskrav | Opbevares ved -10 °C til 55 °C |
| Vis mere |