Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Halcinonide |
| Emballage | glasflaske |
| CAS | 3093-35-4 |
| Analysecertifikat | Tilgængelig |
| Forsendelsestilstand | normale forhold |
| Fysisk form | Pulver |
| Molekylær formel | C24H32ClFO5 |
| MDL nummer | MFCD00866006 |
| Farve | Hvid til gul |
| Smeltepunkt | 264 °C til 265 °C |
| Vis mere |