Få mere at vide
Halcinonide, Mikromol™
Beskrivelse
Halcinonide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Halcinonide |
| CAS | 3093-35-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Halcinonide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H32 Cl F O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., Adcortin, Alcinonide, Halciderm, Halcimat, Halcinonide, Halog, SQ 18566, (11beta,16alpha)-21-chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-Pregn-4-ene-3,20-dione, Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11 beta,16alpha,17-trihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11beta,16alpha,17-trihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (11beta,16alpha)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32ClFO5/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,26)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-25/h9,15-17,19,28H,5-8,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | (11β,16α)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregn-4-ene-3,20-dione |
| Vis mere |