Få mere at vide
Hafnium trifluoromethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. 11325515
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11325515 5 g 5g
11335515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11325515 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19688.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 161337-67-3 | C4H2F12HfO13S4 | 792.758 g/mol
Hafniumtrifluormethansulfonat er en genanvendelig katalysator til mononitrering af o-nitrotoluen. Det tjener som en katalysator for homogene methoxycarbonylerings- og hydrocarboxyleringsreaktioner af phenylacetylen. Det bruges også som en reaktant til direkte Friedel-Crafts reaktioner af chromen hemiacetaler, aminomethyleringsreaktioner under Lewis sure forhold og ringslutningsreaktioner af prins-typen. Det er også involveret i den direkte polykondensation af mælkesyre. Yderligere bruges det i kationiske benzyleringsreaktioner, kemoselektiv thioacetalisering og transthioacetalisering af carbonylforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hafniumtrifluormethansulfonat er en genanvendelig katalysator til mononitrering af o-nitrotoluen. Det tjener som en katalysator for homogene methoxycarbonylerings- og hydrocarboxyleringsreaktioner af phenylacetylen. Det bruges også som en reaktant til direkte Friedel-Crafts reaktioner af chromen hemiacetaler, aminomethyleringsreaktioner under Lewis sure forhold og ringslutningsreaktioner af prins-typen. Det er også involveret i den direkte polykondensation af mælkesyre. Yderligere bruges det i kationiske benzyleringsreaktioner, kemoselektiv thioacetalisering og transthioacetalisering af carbonylforbindelser.
Opløselighed Opløselig i methylcyanid, dicholomethan, dichlorethan
, nitromethan, dioxan, terahydrofuran og toluen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Fugt følsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161337-67-3
Molekylær formel C4H2F12HfO13S4
Molekylvægt (g/mol) 792.758
MDL nummer MFCD01321255
InChI nøgle XQJOFTWVKHJLHA-UHFFFAOYSA-J
Synonym hafnium iv trifluoromethanesulfonate hydrate, hafnium tetrakis trifluoromethanesulfonate , hydrate
PubChem CID 71433309
IUPAC navn hafnium(4+);trifluormethansulfonat;hydrat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].O.[Hf+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt >350°C
Lineær formel (CF3SO3)4Hf
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in methyl cyanide,dicholomethane,dichloroethane,nitromethane,dioxane,terahydrofuran and toluene.
Formel vægt 774.75
Procent renhed 98%