Få mere at vide
Hafniumtellurid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373618
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373618 1 g 1g
11383618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11373618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039223.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 39082-23-0 | HfTe2 | 433.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39082-23-0
Molekylær formel HfTe2
Molekylvægt (g/mol) 433.69
MDL nummer MFCD00049947
InChI nøgle BCMXGUYIVFZMCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium telluride, ditellanylidenehafnium
PubChem CID 90471877
IUPAC navn bis(tellanyliden)hafnium
SMIL [Te]=[Hf]=[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium telluride
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 433.69
Procent renhed 99.5%