Få mere at vide
Hafnium standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Hf i 5 % HF, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium standard solution |
| Navn note | 1 mg/ml Hf i 5% HF |
| Emballage | Plastflaske |
| CAS | 7440-58-6, 7664-39-3, 7732-18-5 |
| Fysisk form | Løsning |
| Molekylær formel | Hf |
| Koncentration | 990 til 1010 μg/ml Hf(4 +) i 5% HF |
| MDL nummer | MFCD00011032 |
| Farve | Gul |
| Opløselighed | Vandopløselig |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hafnium standard solution, 1 mg/ml Hf in 5% HF
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H331-Giftig ved indånding.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?