Få mere at vide
Hafnium Standard: Hf @ 10000 μg/mL in 5% HCl, VHG™
Beskrivelse
Hafnium Standard: Hf @ 10000 μg/mL in 5% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium |
| CAS | 7440-58-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Hafnium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Hf |
| Koncentration | 10000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Hf |
| InChI formel | InChI=1S/Hf |
| Vis mere |