Få mere at vide
Hafniumstandard: Hf @ 10000 μg/ml i 4% HNO3, 2% HF, VHG™
Artikelnummer. 18091140
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091140 50 ml
18071350 250 ml
17929759 100 ml
17949759 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091140 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTHFNF50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Hafniumstandard: Hf @ 10000 μg/ml i 4% HNO3, 2% HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium
CAS 7440-58-6
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Hafnium
Molekylær formel Hf
Koncentration 10.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hf
InChI formel InChI=1S/Hf
SMIL [Hf]
IUPAC navn Hafnium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 178.49
Mængde 50 ml
Formel vægt 179,947 g/mol