Få mere at vide
Hafnium-standard: Hf @ 1000 ug/ml i 2% HNO3/0,5%HF
Artikelnummer. 30318842
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30318842 100 ml 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30318842 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPHFNF100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium
CAS 7440-58-6
Analyt- eller komponentnavne Hafnium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Hf
Koncentration 1000 μg/ml
Synonym Hf
InChI formel InChI=1 S/Hf
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL [Hf]
Element Hf
IUPAC navn Hafnium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 178.49
Mængde 100 ml
Formel vægt 179.947