Få mere at vide
Hafnium Standard: Hf @ 1000 μg/ml i 5% HCl, VHG™
Artikelnummer. 17994336
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994336 50 ml
17919009 100 ml
17943556 250 ml
17940426 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17994336 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPHFH50
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Hafnium-standard: Hf @ 1000 μg/ml i 5% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium
CAS 7440-58-6
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Hafnium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Hf
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Hf
InChI formel InChI=1S/Hf
SMIL [Hf]
IUPAC navn Hafnium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HCl
Molekylvægt (g/mol) 178.49
Mængde 50 ml
Formel vægt 179,947 g/mol