Få mere at vide
Hafnium Standard: Hf @ 1000 μg/ml i 5% HCl, VHG™
Beskrivelse
Hafnium-standard: Hf @ 1000 μg/ml i 5% HCl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium |
| CAS | 7440-58-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Hafnium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Hf |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Hf |
| InChI formel | InChI=1S/Hf |
| SMIL | [Hf] |
| Vis mere |