Få mere at vide
Hafnium sponge, 99.6% (metals basis excluding Zr), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4408101
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11326617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000674.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-58-6
Molekylær formel Hf
Molekylvægt (g/mol) 178.49
MDL nummer MFCD00011032
InChI nøgle VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC navn hafnium
SMIL [Hf]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver gray sponge
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr)
Form Sponge
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hafnium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P422-Indholdet skal opbevares under .
  • P420-Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.