Få mere at vide
Hafnium sponge, 99.6% (metals basis excluding Zr), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11326617
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326617 10 g 10g
11336617 50 g 50g
11345719 250 g 250g
11335719 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11326617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000674.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-58-6
Molekylær formel Hf
Molekylvægt (g/mol) 178.49
MDL nummer MFCD00011032
InChI nøgle VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC navn hafnium
SMIL [Hf]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium
Farve Sølv til grå
Udseende Silver gray sponge
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr)
Form Sponge
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hafnium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Pyrofort fast stof Kategori 1
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
Faresætning
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P222-Undgå kontakt med luft.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P422-Indholdet skal opbevares under .
  • P420-Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.