Få mere at vide
Hafniumopløsning til ICP/MS 10mg/L HNO 3 /HF matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12927363 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
50 mL
100 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
50ml
Artikelnummer. 12927363
Brand: Fisher Chemical S 623 050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-58-6
Molekylær formel Hf
Molekylvægt (g/mol) 178.49
MDL nummer MFCD00011032
InChI nøgle VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC navn hafnium
SMIL [Hf]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium
Emballage Flaske
Koncentration 10 mg/L
Opløsningsmiddel eller Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Mængde 50 mL