Få mere at vide
Hafnium silicid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377407
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377407 10 g 10g
11387407 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11377407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012564.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
De er blevet brugt som ohmske kontakter, Schottky-barriere-kontakter, gate-elektroder, lokale sammenkoblinger og diffusionsbarrierer. FeSi2 er blevet den bemærkelsesværdige kilde som termoelektrisk højtemperaturmateriale. Det bruges også som pulver i keramiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12401-56-8
Molekylær formel HfSi2
Molekylvægt (g/mol) 234.66
MDL nummer MFCD00167026
InChI nøgle TWRSDLOICOIGRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium silicide
PubChem CID 11230071
IUPAC navn hafnium;silicium
SMIL [Si].[Si].[Hf]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Hafnium silicide
Smeltepunkt 1680 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Den er uopløselig i vand.
Formel vægt 234.66
Lugt Lugtfri
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.