Få mere at vide
Hafnium stang, 6,35 mm (0,25 tommer) dia, 99,9 % (metalbasis ekskl. Zr), Zr nominel 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400840
Skift visning
Mængde:
50 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
250mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400840 250 mm 250mm
11490830 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11400840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044489.DT
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-58-6
Molekylær formel Hf
Molekylvægt (g/mol) 178.49
MDL nummer MFCD00011032
InChI nøgle VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC navn hafnium
SMIL [Hf]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium rod
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter.
Mængde 250 mm
Lugt Lugtfri
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Zr), Zr nominel 3 %
Procent renhed 99.9%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.