Få mere at vide
Hafnium-stykker, 3-12 mm (0,12-0,47 tommer), 99,9% (metalbasis ekskl. Zr), Zr nominel 2%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050903
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11374637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039683.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-58-6
Molekylær formel Hf
Molekylvægt (g/mol) 178.49
MDL nummer MFCD00011032
InChI nøgle VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC navn hafnium
SMIL [Hf]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium pieces
Navn note 3 to 12mm (0.12 to 0.47 in.)
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Form Pieces
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Zr), Zr nominel 2 %
Procent renhed 99.9%