Få mere at vide
Hafnium(IV) sulfate, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr <1%
Artikelnummer. p-7059224
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11399768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044244.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 15823-43-5 | HfO4S | 274.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15823-43-5
Molekylær formel HfO4S
Molekylvægt (g/mol) 274.55
MDL nummer MFCD00168081
InChI nøgle KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium
PubChem CID 13094115
IUPAC navn hafnium(4+);disulfat
SMIL [Hf].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium (IV) sulfate
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Zr), Zr< 1 %
Formel vægt 370.62 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%