Få mere at vide
Hafnium(IV) sulfate, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr <1%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium (IV) sulfate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis undtagen Zr), Zr< 1 % |
| Formel vægt | 370.62 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |