Få mere at vide
Hafnium(IV) oxide, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051014
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11353778
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040270.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hafnium(IV)oxid bruges i optiske belægninger og i avancerede metal-oxid-halvlederenheder. Den bruges som portisolator i felteffekttransistorer på grund af dens høje dielektriske konstant. Det spiller en vigtig rolle som en mulig kandidat til resistive-switching-hukommelser, som et ildfast materiale i isoleringen af enheder såsom termoelementer og som en høj-κ dielektriske i DRAM kondensatorer. Det bruges også til fremstilling af hafniumtetrachlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12055-23-1
Molekylær formel HfO2
Molekylvægt (g/mol) 210.49
MDL nummer MFCD00003565
InChI nøgle WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hafnium(4+)dioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[Hf+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium(IV) oxide
Smeltepunkt 2774°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Merck Index 14,4588
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 210.49
Grad Teknisk
Lugt Odorless
Tæthed 9.68 g/mL