Få mere at vide
Hafnium(IV)-oxid, spektrografisk kvalitet, 99,9% (metalbasis ekskl. Zr), Zr typisk< 80 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Hafnium(IV)oxid bruges i optiske belægninger og i avancerede metal-oxid-halvlederenheder. Den bruges som portisolator i felteffekttransistorer på grund af dens høje dielektriske konstant. Det spiller en vigtig rolle som en mulig kandidat til resistive-switching-hukommelser, som et ildfast materiale i isoleringen af enheder såsom termoelementer og som en høj-κ dielektriske i DRAM kondensatorer. Anvendes også til fremstilling af hafniumtetrachlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 2774°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Zr), Zr typisk< 80 ppm |
| Merck Index | 14,4588 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 210.49 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Elektrokemisk |
| Vis mere |