Få mere at vide
Hafnium(IV)oxid, 99% (metalbasis ekskl. Zr), Zr< 1,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371888
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371888 25 g 25g
11381888 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11371888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011835.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hafnium(IV)oxid bruges i optiske belægninger og i avancerede metal-oxid-halvlederenheder. Den bruges som portisolator i felteffekttransistorer på grund af dens høje dielektriske konstant. Det spiller en vigtig rolle som en mulig kandidat til resistive-switching-hukommelser, som et ildfast materiale i isoleringen af enheder såsom termoelementer og som en høj-κ dielektriske i DRAM kondensatorer. Anvendes også til fremstilling af hafniumtetrachlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12055-23-1
Molekylær formel HfO2
Molekylvægt (g/mol) 210.49
MDL nummer MFCD00003565
InChI nøgle WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hafnium(4+)dioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[Hf+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium(IV) oxide
Smeltepunkt 2774°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% (Metals Basis)
FN nummer 3260
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 210.49
Tæthed 9.68 g/mL