Få mere at vide
Hafnium(IV)oxid, 99,99% (metalbasis ekskl. Zr), Zr< 100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051166
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11308578
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040620.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hafnium(IV)oxid bruges som mellemprodukter, malingsadditiver og belægningsadditiver, metalprodukter. Og det bruges også i optiske belægninger som et ildfast materiale i isoleringen af sådanne enheder som termoelementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12055-23-1
Molekylær formel HfO2
Molekylvægt (g/mol) 210.49
MDL nummer MFCD00003565
InChI nøgle WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hafnium(4+)dioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[Hf+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium(IV) oxide
Smeltepunkt 2774°C
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen Zr), Zr< 100 ppm
Merck Index 14,4588
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 210.49
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Tæthed 9.68 g/mL