Få mere at vide
Hafnium(IV)oxid, 99,99% (metalbasis ekskl. Zr), Zr< 100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Hafnium(IV)oxid bruges som mellemprodukter, malingsadditiver og belægningsadditiver, metalprodukter. Og det bruges også i optiske belægninger som et ildfast materiale i isoleringen af sådanne enheder som termoelementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 2774°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis undtagen Zr), Zr< 100 ppm |
| Merck Index | 14,4588 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 210.49 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |