Få mere at vide
Hafnium(IV)oxid, 99,95%, (metalbasis ekskl. Zr), Zr typisk< 0,5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11383817
Hafnium(IV)oxid, 99,95%, (metalbasis ekskl. Zr), Zr typisk< 0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383817
25 g, 25g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11383817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035666.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hafnium(IV)oxid bruges i optiske belægninger og i avancerede metal-oxid-halvlederenheder. Den bruges som portisolator i felteffekttransistorer på grund af dens høje dielektriske konstant. Det spiller en vigtig rolle som en mulig kandidat til resistive-switching-hukommelser, som et ildfast materiale i isoleringen af enheder såsom termoelementer og som en høj-κ dielektriske i DRAM kondensatorer. Det bruges også til fremstilling af hafniumtetrachlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12055-23-1
Molekylær formel HfO2
Molekylvægt (g/mol) 210.49
MDL nummer MFCD00003565
InChI nøgle WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn hafnium(4+)dioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[Hf+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium(IV) oxide
Smeltepunkt 2774°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Zr), Zr typisk< 0,5 %
Merck Index 14,4588
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 210.49
Procent renhed 99.95%
Lugt Odorless
Tæthed 9.68 g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerZ05I040 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/01/2023 Artikelnummer035666.06,035698.22,035666.03,035666.14,035698.06
Partinummer5005N21P CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer035662.18,035662.09,035666.03,035666.14
PartinummerT20G021 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer035666.06,035698.22,035666.03,035666.14,035698.06
PartinummerC16P28 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer035662.18,035662.09,035666.03,035666.14
PartinummerK26M04 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer035662.18,035662.09,035666.03,035666.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hafnium(IV)oxid, 99,95%, (metalbasis ekskl. Zr), Zr typisk< 0,5 %, Thermo Scientific Chemicals >