Få mere at vide
Hafnium(IV)oxid, 99,9% (metalbasis ekskl. Zr), Zr< 0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Hafnium(IV)oxid er et mellemprodukt. Hafnia anvendes i optiske belægninger og som høj-κ dielektrikum i DRAM-kondensatorer og i avancerede metal-oxid-halvlederenheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 2774°C |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Mængde | 2 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis excluding Zr), Zr <0.5% |
| Merck Index | 14,4588 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 210.49 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |