Få mere at vide
Hafnium(IV)oxid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10543941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10543941 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10543941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192030010
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kogepunkt 5400°C
Kemisk navn eller materiale Hafnium(IV) oxide
Smeltepunkt 2810°C
Navn note 98%
CAS 12055-23-1
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 97.5% min
Molekylær formel HfO2
Lineær formel HfO2
MDL nummer MFCD00003565
Merck Index 10, 4470
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[Hf+4]
IUPAC navn hafnium(4+)dioxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 210.49
Formel vægt 210.49
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum White powder
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 9.68
Tæthed 9.6800g/mL