Få mere at vide
Hafnium(IV)fluorid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059642
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15472117
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045061.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13709-52-9
Molekylær formel HfF4
MDL nummer MFCD00016127
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hafnium (IV) fluoride
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN3290
Formel vægt 254.48
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Moisture Sensitive