Få mere at vide
Hafnium(IV) chloride, 99.9% (metals basis), Zr<0.5%
Artikelnummer. 15437025
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15437025
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045612.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 13499-05-3 | Cl4Hf | 320.29 g/mol
Hafnium(IV)chlorid bruges som en forløber for katalysator involveret i Ziegler-Natta-polymerisation af propylen. Det er en effektiv Lewis syre til forskellige anvendelser i organisk syntese, nemlig alkylering af ferrocen. Yderligere øger det hastigheden og kontrollen af 1,3-dipolære cycloadditioner. Det bruges også til at fremstille hafniumdioxid og hafniumsilikat, som bruges som høj-k-dielektrikum i produktionen af integrerede kredsløb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13499-05-3
Molekylær formel Cl4Hf
Molekylvægt (g/mol) 320.29
MDL nummer MFCD00011034
InChI nøgle PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Synonym hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
IUPAC navn tetrachlorhafnium
SMIL Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium(IV) chloride
Smeltepunkt 320° (sublimation)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and acetone.
Formel vægt 320.3
Lugt Irritating
Følsomhed Moisture sensitive