Få mere at vide
Hafnium(IV) chloride, 99.9% (metals basis), Zr<0.5%
Beskrivelse
Hafnium(IV)chlorid bruges som en forløber for katalysator involveret i Ziegler-Natta-polymerisation af propylen. Det er en effektiv Lewis syre til forskellige anvendelser i organisk syntese, nemlig alkylering af ferrocen. Yderligere øger det hastigheden og kontrollen af 1,3-dipolære cycloadditioner. Det bruges også til at fremstille hafniumdioxid og hafniumsilikat, som bruges som høj-k-dielektrikum i produktionen af integrerede kredsløb.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium(IV) chloride |
| Smeltepunkt | 320° (sublimation) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol and acetone. |
| Formel vægt | 320.3 |
| Lugt | Irritating |
| Følsomhed | Moisture sensitive |