Få mere at vide
Hafnium(IV) chloride, 99%, -80 mesh
Artikelnummer. p-3776923 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10237550
Brand: Thermo Scientific Acros 293250250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13499-05-3 | HfCl4 | 320.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13499-05-3
Molekylær formel HfCl4
Molekylvægt (g/mol) 320.29
MDL nummer MFCD00011034
InChI nøgle PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Synonym hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
IUPAC navn tetrachlorhafnium
SMIL Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium(IV) chloride
Smeltepunkt 319.0°C
Navn note -80 mesh
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Lineær formel HfCl4
Merck Index 14, 4588
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol, acetone
Formel vægt 320.29
Procent renhed 99%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hafnium(IV) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.