Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium(IV) chloride |
| Smeltepunkt | 319.0°C |
| Navn note | -80 mesh |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | HfCl4 |
| Merck Index | 14, 4588 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol, acetone |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Hafnium(IV) chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.