Få mere at vide
Hafnium(IV) chloride, 98+% (metals basis excluding Zr), Zr <2.7%
Beskrivelse
Hafniumchloridtetrahydrofurankompleks er en effektiv katalysator til Diels-Alder-cycloadditionerne, Ziegler-Natta-polymerisation af alkener. Det bruges som kontrolstave i atomreaktorer og til fremstilling af glødetråde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium(IV) chloride |
| Smeltepunkt | 320° (sublimation) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2.5 g |
| Analyseprocentområde | >98% (Metals basis excluding Zr) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,methanol and acetone. |
| Formel vægt | 320.3 |
| Lugt | Irritating |
| Følsomhed | Moisture sensitive |