Få mere at vide
Hafnium(IV) chloride, 98+% (metals basis excluding Zr), Zr <2.7%
Artikelnummer. 11351888
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351888 2.5 g 2.5g
15495985 25 g 25g
11341888 100 g 100g
11331888 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11351888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011834.88
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 13499-05-3 | Cl4Hf | 320.29 g/mol
Hafniumchloridtetrahydrofurankompleks er en effektiv katalysator til Diels-Alder-cycloadditionerne, Ziegler-Natta-polymerisation af alkener. Det bruges som kontrolstave i atomreaktorer og til fremstilling af glødetråde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13499-05-3
Molekylær formel Cl4Hf
Molekylvægt (g/mol) 320.29
MDL nummer MFCD00011034
InChI nøgle PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Synonym hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
IUPAC navn tetrachlorhafnium
SMIL Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium(IV) chloride
Smeltepunkt 320° (sublimation)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 g
Analyseprocentområde >98% (Metals basis excluding Zr)
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and acetone.
Formel vægt 320.3
Lugt Irritating
Følsomhed Moisture sensitive