Få mere at vide
Hafniumfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, udglødet, 99,5 % (metalbasis ekskl. Zr), Zr nominel 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
50 x 80 mm
80 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hafnium foil |
| Navn note | 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed |
| Mængde | 50 x 80 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈13.3g/50x80mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Zr), Zr nominel 3 % |
| Procent renhed | 99.5% |