Få mere at vide
Hafniumfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, udglødet, 99,5 % (metalbasis ekskl. Zr), Zr nominel 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396887
Skift visning
Mængde:
50 x 80 mm
80 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396887 80 x 250 mm Hver
11386887 50 x 80 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11396887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010793.FP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-58-6
Molekylær formel Hf
Molekylvægt (g/mol) 178.49
MDL nummer MFCD00011032
InChI nøgle VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC navn hafnium
SMIL [Hf]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hafnium foil
Navn note 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, glødet
Mængde 80 x 250 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈13,3g/50x80mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Zr), Zr nominel 3 %
Procent renhed 99.5%